Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur Dioxide Solution |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | H2SO3 |
| Numéro UN | 1833 |
| Poids de la formule | 82.08g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥6% |
| Qualité | Réactif ACS |
| Résidus après l’allumage | ≤0.005% |
| Densité | 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air) |