Learn More
Soufre, fleurs, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399236 2500 g 2500g
11389236 100 g 100g
15493147 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17260.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    133.65€ / 2500g
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7704-34-9 | S
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Spécification
Point d’ébullition 444°C
Point de fusion 117°C to 120°C
Forme physique Solide
Quantité 2500 g
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphur, flowers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfur