Learn More
Norme relative au bore sans soufre : B à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Code produit 30325558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30325558 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325558 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSFB500050G
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron
CAS 7440-42-8
Noms d’analytes ou de composants Boron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire B
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme B
Formule InChI InChI=1 S/B
Type de solution Solution unique
SMILES [B]
Élément B
Nom IUPAC bore
Solvent or Matrix Huile hydrocarburée à 20 cSt
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Quantité 50 g
Poids de la formule 11.009