Learn More
Concentré de calcium sans soufre : Ca à environ 2 % en poids dans des hydrocarbures, VHG™
Code produit 30003106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003106 100 g 100g
30002981 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003106 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGROSFCA2100G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Concentré de calcium sans soufre : Ca à environ 2 % en poids dans les hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
CAS 7440-70-2
Méthodes XRF
Noms d’analytes ou de composants Calcium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ca
Synonyme Ca
Formule InChI InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
Nom IUPAC calcium
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Poids moléculaire (g/mol) 40.078
Quantité 100 g
Poids de la formule 39,963 g/mol