Learn More
Norme de cérium sans soufre : Ce à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17901526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901526 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17901526 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSFCE5000A50G+
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de cérium sans soufre : Ce à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium
CAS 7440-45-1
Noms d’analytes ou de composants Cerium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ce
Concentration 5000 μg/g
Synonyme Ce
Formule InChI InChI=1S/Ce
SMILES [Ce]
Nom IUPAC cérium
Solvent or Matrix Huile hydrocarbure à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 140.116
Quantité 50 g
Poids de la formule 139,905 g/mol