Learn More
Concentré de cobalt sans soufre : Co à environ 3 % en poids dans des hydrocarbures, VHG™
Description
Concentré de cobalt sans soufre : Co à environ 3 % en poids dans les hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Méthodes | XRF |
| Noms d’analytes ou de composants | Strontium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Sr |
| Synonyme | Sr |
| Formule InChI | InChI=1S/Sr |
| SMILES | [Sr] |
| Nom IUPAC | strontium |
| Afficher plus |