Learn More
Concentré de cuivre sans soufre : Cu à environ 3 % en poids dans des hydrocarbures, VHG™
Code produit 30003021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003021 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003021 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGROSFCU325G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Concentré de cuivre sans soufre : Cu à environ 3 % en poids dans des hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium
CAS 7440-28-0
Noms d’analytes ou de composants Thallium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Tl
Synonyme Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
Formule InChI InChI=1S/Tl
SMILES [Tl]
Nom IUPAC thallium
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
Quantité 25 g
Poids de la formule 204,974 g/mol