Learn More
Norme de manganèse sans soufre : Mn à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Code produit 30322443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30322443 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322443 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSFMN1000A50G
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese
CAS 7439-96-5
Noms d’analytes ou de composants Manganese
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Mn
Concentration 1000 μg/g
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonyme Mn
Formule InChI InChI=1 S/Mn
Type de solution Solution unique
SMILES [Mn]
Élément Mn
Nom IUPAC Manganèse
Solvent or Matrix Huile hydrocarburée à 20 cSt
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Quantité 50 g
Poids de la formule 54.938