Learn More
Concentré de phosphore sans soufre : P à environ 11 % en poids dans des hydrocarbures, VHG™
Code produit 30003080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003080 100 g 100g
17932516 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003080 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGROSFP11100G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Concentré de phosphore sans soufre : P à environ 11 % en poids dans les hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus
CAS 7723-14-0
Méthodes XRF
Noms d’analytes ou de composants Phosphorus
Formule moléculaire P
Synonyme P
Formule InChI InChI=1S/P
SMILES [P]
Nom IUPAC phosphore
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
Quantité 100 g
Poids de la formule 30,9738 g/mol