Learn More
Norme relative au phosphore sans soufre : P à 10 % en poids (100 000)μg/g) dans une huile d'hydrocarbures de 75 cSt
Code produit 30316792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30316792 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316792 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSFP10P400G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus
CAS 7723-14-0
Noms d’analytes ou de composants Phosphorus
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire P
Concentration 10 %
Synonyme P
Formule InChI InChI=1 S/P
Type de solution Solution unique
SMILES [P]
Élément P
Nom IUPAC phosphore
Solvent or Matrix Huile hydrocarbure à 75 cSt
Industry Type CQ industriel
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
Quantité 400 g
Poids de la formule 30.9738