Learn More
Norme de potassium sans soufre : K à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Noms d’analytes ou de composants | Potassium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | K |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Synonyme | Kalium; |
| Formule InChI | InChI=1 S/KH |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | [K] |
| Afficher plus |