Learn More
Concentré de sodium sans soufre : Na à environ 3 % en poids dans des hydrocarbures, VHG™
Code produit 30003113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003113 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGROSFNA325G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Concentré de sodium sans soufre : Na à environ 3 % en poids dans les hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
CAS 7440-23-5
Méthodes XRF
Noms d’analytes ou de composants Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Na
Synonyme Natrium, Sodio, Sodium metal
Formule InChI InChI=1S/Na
SMILES [Na]
Nom IUPAC sodium
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Quantité 25 g
Poids de la formule 22,9898 g/mol