Learn More
Norme de sodium sans soufre : Na à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Code produit 30327856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30327856 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327856 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSFNA100050G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
CAS 7440-23-5
Noms d’analytes ou de composants Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Na
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme Natrium, Sodio, Sodium metal;
Formule InChI InChI=1 S/Na
Type de solution Solution unique
SMILES [Na]
Élément Na
Nom IUPAC sodium
Solvent or Matrix Huile hydrocarburée à 20 cSt
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Quantité 50 g
Poids de la formule 22.9898