Learn More
Norme sans soufre 1604 : Ca @ 5000; Mg, Mo, P, Zn à 1600 μg/g dans 75 cSt d'huile
Code produit 30325500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30325500 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325500 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGJET1604400G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6
Noms d’analytes ou de composants Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Élément Multi-éléments
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Industry Type CQ industriel
Quantité 400 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 1600 μg/g∣Molybdenum 1600 μg/g∣Phosphorus 1600 μg/g∣Zinc 1600 μg/g∣Calcium 5000 μg/g