Learn More
Concentré d'yttrium sans soufre : Y à environ 1 % en poids dans les hydrocarbures, VHG™
Code produit 30003173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003173 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003173 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGROSFY2100G
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Concentré d'yttrium sans soufre : Y à environ 1 % en poids dans les hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium
CAS 7440-65-5
Méthodes XRF
Noms d’analytes ou de composants Yttrium
Formule moléculaire Y
Synonyme Y
Formule InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nom IUPAC yttrium
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Poids moléculaire (g/mol) 88.906
Quantité 100 g
Poids de la formule 88,906 g/mol