Learn More
Norme d'yttrium sans soufre : Y à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17940976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940976 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17940976 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOSFY1000A50G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'yttrium sans soufre : Y à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium
CAS 7440-65-5
Méthodes XRF
Noms d’analytes ou de composants Yttrium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Y
Synonyme Y
Formule InChI InChI=1S/Y
SMILES [Y]
Nom IUPAC yttrium
Solvent or Matrix Huile hydrocarburée à 20 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 88.906
Quantité 50 g
Poids de la formule 88,906 g/mol