Learn More
Norme d'yttrium sans soufre : Y à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Description
Norme d'yttrium sans soufre : Y à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Méthodes | XRF |
| Noms d’analytes ou de composants | Yttrium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Y |
| Synonyme | Y |
| Formule InChI | InChI=1S/Y |
| SMILES | [Y] |
| Nom IUPAC | yttrium |
| Afficher plus |