Learn More
Soufre dans une solution étalon d’huile minérale lourde, Specpure, vierge (0,0000 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486315
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486315 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15486315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040344.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur in Heavy Mineral Oil standard solution
Note relative au nom Blank (0.0000%)
Numéro MDL MFCD00804270
Quantité 100 mL
Qualité Specpure