Learn More
Norme relative au soufre et à l'azote : S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL et N à 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL dans l'isooctane, VHG™
Description
Norme relative au soufre et à l'azote : S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL et N à 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL dans l'isooctane
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrogen/Sulfur |
| CAS | 7727-37-9, 7704-34-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nitrogen/Sulfur |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
| Quantité | 6 x 2 mL |