Learn More
Teneur en soufre standard dans le gazole n° 2 : 50 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit 15226326 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15226326 100 mL 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15226326 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur SDFS50Y
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
(S50 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Note relative au nom Pour l’analyse du carburant diesel
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 544-40-1, 68476-34-6
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 100.0, 0.0
Noms d’analytes ou de composants Sulphur
Formule moléculaire C8H18S
Numéro MDL MFCD00009468
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES CCCCSCCCC
Élément Soufre
Nom IUPAC 1-(butylsulfanyl)butane
Solvent or Matrix #2 Diesel
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 146.29
CID PubChem 11002
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 μg/g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire