Learn More
Étalons d’huile de soufre pour l’analyse du carburant diesel, SPEX CertiPrep™
Code produit 16381186 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
Conditionnement:
100g
100mL
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
16381186 300 μg/g 100mL
11955094 5 μg/g 100g
11915094 10 μg/g 100g
11945094 25 μg/g 100g
16371186 50 μg/g 100mL
11965094 75 μg/g -
16351186 100 μg/g 100mL
15688285 200 μg/g 100mL
16341186 750 μg/g 100mL
16361186 1000 μg/g 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16381186 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur DSS8CY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.45€
    115.32€ / 100mL
    Économisez 23.13€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
(S300 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9 , 8042-47-5
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur Oil Standard in Base Oil
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.0, 99.99
Forme physique Solide
Concentration 300 μg/g
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix Huile de base 20
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 100 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur Oil Standard in Base OIl 20
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mineral Oil
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire