Learn More
Soufre précipité, 0,995, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407978
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11396877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010785.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulphur
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Température d’allumage 248°C (478°F)
Odeur Weak
Densité 2.07g/cm3
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphur powder, precipitated
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphur