Learn More
Teneur en soufre dans les résidus pétroliers à 30 000 μg/g, 1 L
Code produit 30312766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30312766 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312766 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGSRES3P1L
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire S
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
Formule InChI InChI=1 S/S
Type de solution Solution unique
SMILES [S]
Élément S
Nom IUPAC soufre
Solvent or Matrix Huile résiduelle
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 1 L
Poids de la formule 31.972