Learn More
Soufre dans solution étalon d’huile résiduelle, Specpure™, 20,000 μg/g (2,00 %), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476395 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15476395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041755.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur in Residual Oil standard solution
Note relative au nom 20,000μg/g (2.00%)
Numéro MDL MFCD00197838
Quantité 100 mL
Qualité Specpure