Learn More
Norme de soufre pour ASTM D5623 : Étalon multicomposant contenant 22 espèces soufrées à 50 μg/g (en tant que composant) dans le carburant de base
Code produit 30310878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30310878 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310878 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMSX222
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Ethanedithiol∣1,4-Butanedithiol∣1,5-Pentanedithiol∣1-Benzothiophene∣1-Decanethiol∣1-Heptanethiol∣1-Hexanethiol∣1-Nonanethiol∣1-Octanethiol∣1-Pentanethiol∣1-Propanethiol∣2-Ethylthiophene∣2-Methyl-1-propanethiol∣2-Methylthiophene∣3-Methylthiophene∣Carbon disulfide∣Dimethyl sulfide∣Methyl ethyl sulfide∣Propyl Disulfide∣Propyl Sulfide∣tert-Butyl disulfide∣tert-Butyl sulfide
CAS 540-63-6, 1191-08-8, 928-98-3, 95-15-8, 143-10-2, 1639-09-4
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Ethanedithiol∣1,4-Butanedithiol∣1,5-Pentanedithiol∣1-Benzothiophene∣1-Decanethiol∣1-Heptanethiol∣1-Hexanethiol∣1-Nonanethiol∣1-Octanethiol∣1-Pentanethiol∣1-Propanethiol∣2-Ethylthiophene∣2-Methyl-1-propanethiol∣2-Methylthiophene∣3-Methylthiophene∣Carbon disulfide∣Dimethyl sulfide∣Methyl ethyl sulfide∣Propyl Disulfide∣Propyl Sulfide∣tert-Butyl disulfide∣tert-Butyl sulfide
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Solution unique
Solvent or Matrix Carburant de base
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-1-propanethiol 50 μg/g∣1-Nonanethiol 50.1 μg/g∣2-Ethylthiophene 50.1 μg/g∣1,4-Butanedithiol 50.2 μg/g∣1-Decanethiol 50.2 μg/g∣tert-Butyl disulfide 50.2 μg/g∣Dimethyl sulfide 50.3 μg/g∣1,5-Pentanedithiol 50.4 μg/g∣1-Heptanethiol 50.4 μg/g∣Methyl ethyl sulfide 50.4 μg/g∣Propyl Disulfide 50.4 μg/g∣tert-Butyl sulfide 50.4 μg/g∣1-Pentanethiol 50.5 μg/g∣3-Methylthiophene 50.6 μg/g∣Propyl Sulfide 50.7 μg/g∣1-Octanethiol 50.9 μg/g∣1,2-Ethanedithiol 51 μg/g∣2-Methylthiophene 51 μg/g∣Carbon disulfide 51.5 μg/g∣1-Hexanethiol 51.8 μg/g∣1-Propanethiol 52.1 μg/g∣1-Benzothiophene 64.3 μg/g