Learn More
Norme de soufre : S à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17982146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
200 g
Conditionnement:
100g
200g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17982146 100 g 100g
17981016 200 g 200g
17954276 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17982146 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOS1000100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de soufre : S à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Quantité 100 g