Learn More
Norme de soufre : S à 1 000 µg/g dans un mélange de 70 % d’isooctane et de 30 % de toluène, VHG™
Description
Norme de soufre : S à 1000 µg/g dans 70 % d'isooctane/30 % de toluène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sulfur |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | S |
| Concentration | 1000 μg/g |
| Formule InChI | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| Nom IUPAC | soufre |
| Solvent or Matrix | Isooctane/Toluene |
| Afficher plus |