Learn More
Norme de soufre : S à 30 000 μg/g (3,00 % en poids) dans l'huile résiduelle
Code produit 30322831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30322831 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322831 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGSRES3P100
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire S
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
Formule InChI InChI=1 S/S
Type de solution Solution unique
SMILES [S]
Élément S
Nom IUPAC soufre
Solvent or Matrix Huile résiduelle
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 100 mL
Poids de la formule 31.972