Learn More
Norme de soufre : S à 50 μg/g (0,0050 % en poids) dans de l'huile minérale 75 cSt, VHG™
Description
Norme de soufre : S à 50 μg/g (0,0050 % en poids) dans de l'huile minérale 75 cSt
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Méthodes | XRF |
| Noms d’analytes ou de composants | Sulfur |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| Nom IUPAC | soufre |
| Afficher plus |