Learn More
Norme de soufre : S à 50 µg/g dans un mélange de 70 % d’isooctane et de 30 % de toluène, VHG™
Code produit 17943956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943956 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943956 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGSISO70TOL3050100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de soufre : S à 50 µg/g dans un mélange de 70 % d'isooctane et de 30 % de toluène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire S
Concentration 50 μg/g
Formule InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Solvent or Matrix Isooctane/Toluene
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 100 mL
Poids de la formule 31,972 g/mol