Learn More
Norme de soufre : S à 5000 μg/g (0,500 % en poids) dans l'huile résiduelle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sulfur |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | S |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Synonyme | Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J |
| Formule InChI | InChI=1 S/S |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | [S] |
| Afficher plus |