Learn More
Acide sulfurique, Solution étalon 0,1 N (0,05 M), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Jerrican en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10183550 1 L Bouteille en plastique 1L
10473055 2,5 L Bouteille en plastique 2.50L
13458328 25 L Jerrican en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10183550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.75€
    48.30€ / 1L
    Économisez 1.45€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Concentration 0,0998 à 0,1002 N (20°C)
Densité 1,3 g/ml
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.07
Qualité Pures