Learn More
Acide sulfurique, 0,2 N de solution normalisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15492117 1 L 1L
15402127 4 L 4L
15412127 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045062.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Acide sulfurique, solution standardisée de 0,2 N ; utilisé pour l’analyse volumétrique dans les laboratoires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid, 0.2N Standardized Solution
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 98.08