Learn More
Acide sulfurique, 0,5 M, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5 L
Conditionnement:
5L
Spécification
Spécification
| Concentration | 0,5 M |
| Conditionnement | 5 L |
| Normalité | 1 N |
| Quantité | 5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SULPHURIC ACID 1.0N (0.5M)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid