Learn More
Acide sulfurique, 0,5 M, Chem-Lab
Description
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.
Spécification
Spécification
| pH | < 1 |
| Couleur | Incolore |
| Composition | 49,04 g H2SO4 pour 1 L H2O |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Concentration | 0,5mol/l |
| Densité | 1,03 g/ml |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | Polyéthylène |
| Normalité | 1 N (±0,002, 20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acide sulfurique 0.5 mol/l
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- MIXTURE LIST-Contain: H2SO4/H2O