Learn More
Acide sulfurique, 20%, Chem Lab™
Specifications
Specifications
| Aspect | Incolore |
| pH | < 1 |
| Composition | Solution d’acide sulfurique à 20 % en volume |
| Concentration | 368g H2SO4/l H2O |
| Densité | 1,22 g/ml |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 5 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulphuric acid 20 vol. % solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid