Learn More
Solution tampon, pH 7,00, Chem-Lab
Code produit 10799994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 l
Conditionnement:
Polyéthylène
Éthylène propylène
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10799994 1 l Polyéthylène 1L
11909292 5 l Éthylène propylène -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799994 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL03.0216.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Conçu pour la mesure et l’entretien du pH dans des échantillons neutres en pH. Solution tampon, pH 7,00, Chem-Lab est une solution phosphate dont la précision du pH de ±0,02. La solution est traçable aux matériaux de référence standard (SRM) du NIS
PH de ±0,02 :
  • pH 7,13 — 0 °C
  • pH 7,05 — 10 °C
  • pH 7,00 — 20 °C
  • pH 6,99 — 25 °C
  • pH 6,98 — 30 °C
  • pH 6,97 — 40 °C
  • pH 6,96 — 50 °C
  • pH 6,96 — 60 °C
  • pH 6,97 — 70 °C
  • pH 6,98 — 80 °C
  • pH 7,00 — 90 °C
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
Densité 1.01g/mL
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire, mesures de pH
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Type de solution Tampon phosphate TA
Formule Phosphate
Odeur Odorless
Conditionnement Polyéthylène
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau