Learn More
Acide sulfurique, solution à 72 % en poids, Chem-Lab
Code produit 11929252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11929252 1 L Polyéthylène 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11929252 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.2614.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Idéal pour une utilisation comme réactif et agent neutralisant dans les applications de laboratoire. L’acide sulfurique, solution à 72 % en vol., Chem-Lab est une solution de 1 176 g de H2SO4 par litre d’eau à utiliser dans de nombreuses titrations. Il peut causer des dommages graves au contact.
L’acide sulfurique est un acide minéral fortement corrosif et fort qui présente différentes propriétés en fonction de sa concentration. Il s’agit d’un liquide visqueux, incolore à légèrement jaune. L’acide sulfurique est un acide diprotique hygroscopique. L’acide sulfurique concentré a des propriétés déshydratantes et oxydantes fortes. L’acide sulfurique dilué est un bon électrolyte.
Spécification
Aspect Incolore
pH < 1
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composition 1 176 g H2SO4 pour 1 L H2O
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 72 % en poids
Densité 1,634 g/ml
Odeur Inodore
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Viscosité 3,948 cSt
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid 72 weight % solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid