Learn More
Acide sulfurique, 72 % w/w solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432397 1 L 1L
15442397 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15432397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045596.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
L’acide sulfurique a des applications utiles dans les déboucheurs de canalisation domestiques à base d’acide, comme agent de dessiccation, comme électrolyte dans les batteries plomb-acide et dans divers autres agents de nettoyage. Il est également utile dans le traitement des minéraux, la fabrication d’engrais, le raffinage du pétrole, le traitement des eaux usées et la synthèse chimique. Le poly(m-aminophénol) dopé à l’acide sulfurique est utilisé comme matériau de détection aliphatique de la vapeur d’alcool. La décomposition catalytique de l’acide sulfurique, lorsque celui-ci est mélangé avec des oxydes de Cr/Fe, montre une application utile dans le cycle iode-souffre pour la production d’hydrogène.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore à jaune
Concentration 72% p/p de sol. aqueuse
Odeur Acrid
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN1830
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 98.08
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, 72% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.