Learn More
Acide sulfurique, 75 % solution aqueuse v/v, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481817
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481817 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15481817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042555.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Odeur Acrid
Tension de vapeur 23 hPa (17 mmHg) à 20°C
Plage de pourcentage du dosage 75% v/v aqueous
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetic acid and alcohol.
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide sulfurique :84,7 % ; eau :15,3%