Learn More
Acide sulfurique 95 à 98 % d = 1,83, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
Acide sulfurique 95 à 98 % d = 1,83, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces
Specifications
Specifications
| pH | 1 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 10 °C |
| Point d’ébullition | 290 °C |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Tension de vapeur | 1mmHg 146 |
| Quantité | 1 L |
| Viscosité | 21 mPa à 25 °C |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de la formule | 98,07 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfuric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.