Learn More
Acide sulfurique 95 à 98 % d = 1,83, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
Code produit 10620714 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10620714 500ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10466463 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10707263 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10620714 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/9231/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.18€
    49.60€ / 500mL
    Économisez 19.58€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Acide sulfurique 95 à 98 % d = 1,83, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10°C
Point d’ébullition 290°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 500ml
Viscosité 21 mPa à 25°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98.07g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.