Learn More
Acide Sulfurique, solution à 96 % dans l’eau, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10118702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 l
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10118702 2,5 l Bouteille en plastique 2.50L
10795621 1 L Bouteille en verre 1L
10056612 1 L Bouteille en plastique 1L
10715801 2,5 l Bouteille en verre 2.50L
10489623 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10118702 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 133610026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    102.00€ / 2.5L
    Économisez 9.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 96% Solution in Water
Point de fusion 10,0°C
Point d’ébullition 290,0°C
Densité 1,8300 g/ml
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 1,83
Plage de pourcentage du dosage 96%
Quantité 2,5 l
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide huileux
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible. Autres solubilités : miscible avec de l’alcool (génération de chaleur)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.