Learn More
Acide sulfurique, 98 %, pour la détermination de l’azote, Fisher Chemical™
Code produit 15918916 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15918916 1 L 1L
16251342 2,5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15918916 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/9250/15
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide sulfurique adapté à la détermination de l’azote par la méthode Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Résidus après l’allumage ≤ 0,0005 %
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 1 L
Forme physique Liquide