Learn More
Acide sulfurique, 98 %, pour la détermination de l’azote, Fisher Chemical™
Code produit 16251342 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16251342 2,5 L 2.50L
15918916 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16251342 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/9250/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    180.00€ / 2.5L
    Économisez 52.00€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acide sulfurique adapté à la détermination de l’azote par la méthode Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Résidus après l’allumage ≤ 0,0005 %
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, 98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid