Learn More
Acide sulfurique, 99,9999 % (pureté du métal), 92 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 ml
500ml
Conditionnement:
100mL
10mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341608 10 ml 10mL
11351608 100 ml 100mL
11345819 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11341608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011000.AB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
L’acide sulfurique est utilisé comme électrolyte dans les batterie plomb-acide et comme agent de nettoyage. Il est utilisé dans le traitement des minéraux, la fabrication d’engrais, le raffinage du pétrole, le traitement des eaux usées et la synthèse chimique. Il est également utilisé dans la production de détergents, de résines synthétiques, de teintures, de produits pharmaceutiques, de catalyseurs du pétrole, d’insecticides, d’antigels, de procédés tels que l’acidification des puits de pétrole, la réduction de l’aluminium, l’encollage du papier, les pigments, l’émail, les encres d’impression, les tissus et papiers enduits. Il est également utilisé dans la production d’explosifs, de cellophane, de tissus acétate et viscose, de lubrifiants, de métaux non ferreux et de batterie. L’acide sulfurique immobilisé sur gel de silice est utilisé comme catalyseur efficace et inoffensif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore à jaune
Concentration ≤ 92%
Densité 1,84 g/ml
Odeur Acrid
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 ml
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1830
Merck Index 14,8974
Informations sur la solubilité Sulfuric acid is miscible with water at all concentrations.
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 99.9999%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid