Learn More
Acide sulfurique, réactif ACS, 95,0 à 98,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15622780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
500ml
1 L
1 L
2,5 L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Glass Bottle
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 pièces
4L
500mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15622780 100 ml Flacon en verre 100mL
15662780 4 x 100 mL Glass Bottle 4 pièces
15692780 500 mL Glass Bottle 500mL
15682780 500ml Bouteille en plastique 500mL
15642780 1 L Glass Bottle 1L
15632780 1 L Bouteille en plastique 1L
15652780 2,5 L Bouteille en plastique 2.50L
15628350 4 L Bouteille en plastique 4L
15672780 4 x 4 L Bouteille en plastique 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15622780 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 258105100ML
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactif ACS, 95,0-98,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid
Densité 1,840 g/ml à 25°C
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage ≤ 5 ppm
Tension de vapeur 1 mmHg (146°C)
Quantité 100 ml
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN 1830
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08g/mol
Pourcentage de pureté 95 to 98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid