Learn More
Acide sulfurique, pour analyse ACS, solution à 95 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10351741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
500 ml
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacons en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10351741 500ml Bouteille en verre 500mL
10391313 500 ml Flacon en plastique 500mL
10015910 2,5 L Flacons en PEHD 2.50L
10536933 2,5 L Flacon en plastique 2.50L
11914091 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10351741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424525000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    31.90€ / 500mL
    Économisez 1.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Point de fusion 10,0°C
Point d’ébullition 290,0°C
Densité 1,8300 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 1 ppm max.
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après l’allumage 0,0005% max.
Gravité spécifique 1,83
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 500ml
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide exempt de matières en suspension ou insoluble
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95.0 to 98.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.