Learn More
Acide sulfurique, pour analyse ACS, solution à 95 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
500 ml
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacons en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11914091 10 L Récipient en plastique 10L
10351741 500ml Bouteille en verre 500mL
10391313 500 ml Flacon en plastique 500mL
10015910 2,5 L Flacons en PEHD 2.50L
10536933 2,5 L Flacon en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11914091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424520100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    208.00€ / 10L
    Économisez 17.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Point de fusion 10,0°C
Point d’ébullition 290,0°C
Densité 1,8300 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 1 ppm max.
Conditionnement Récipient en plastique
Résidus après l’allumage 0,0005% max.
Gravité spécifique 1,83
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire H2SO4
Quantité 10 L
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Forme physique Liquide exempt de matières en suspension ou insoluble
Merck Index 15, 9104
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible avec de l’alcool (dégagement de chaleur)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95.0 to 98.0%
Qualité Réactif ACS