Learn More
Concentré d’acide sulfurique, pour solution-étalon de 1 L, 0,005 M H2SO4 (0,01 N), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid concentrate |
| Conditionnement | Ampoule |
| Quantité | 1 pièce. |
| Formule linéaire | H2SO4 |
| Numéro UN | UN3264 |
| Beilstein | 2037554 |
| Poids de la formule | 98.08g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid concentrate
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid